Learn More
Novus Biologicals™ FIGN Antibody (2F8), Novus Biologicals™
Produktkod. 18345179 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
100 μg
Förpackningsstorlek
100 microgramos
Produktkod. Cantidad unitSize
18345179 100 μg 100 microgramos
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18345179
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ H00055137M02100ug
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Mouse Monoclonal Antibody
FIGN Monoclonal antibody specifically detects FIGN in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antígeno FIGN
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2F8
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_060556.2
Alias de gen fidgetin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno FIGN (NP_060556.2, 77 a.a. ∽ 170 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. GILEGPVDRPVLSNYSDTPSGLVNGRKNESEPWQPSLNSEAVYPMNCVPDVITASKAGVSSALPPADVSASIGSSPGVASNLTEPSYSSSTCGS
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55137
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.