Learn More
Cytiva Ficoll PM400
Código de producto. 11570724 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 Kg
500 g
11570724 5 kg 5 Kg
11580724 100 g 100 GR
11590724 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11570724
Marca: Cytiva 17030005
Polímeros de sacarosa de alto peso molecular formados mediante la copolimerización de sacarosa con epiclorhidrina. Cytiva™ Ficoll PM400 es un polímero hidrófilo neutral sintético y muy ramificado de sacarosa, utilizado para la producción de gradientes de densidad en la separación de células y componentes subcelulares mediante centrifugación o sedimentación en una unidad de gravedad.
  • Para la producción de gradientes de densidad en la separación de células y componentes subcelulares mediante centrifugación o sedimentación en una unidad de gravedad.
  • Polímero hidrofílico neutro, altamente ramificado de sacarosa que se disuelve fácilmente en una solución acuosa.
  • Se pueden lograr concentraciones de hasta el 50 % (p/v) que cubren densidades de hasta 1,2 g/ml.
  • Tiene mejores propiedades osmóticas que la sacarosa.
  • Conserva la integridad funcional y morfológica.
  • Útil para separar células sensibles a la centrifugación y células de densidad similar, pero de tamaño diferente.
  • No penetra en las membranas biológicas.
  • Sirve como materia prima para la preparación de gradientes de Ficoll-Paque.
  • Se utiliza en otras aplicaciones como electroforesis, hibridación, crioconservación y como portador de hapteno.
  • Se suministra en forma de polvo seco.
  • Se utiliza en la formación de gradientes de densidad para la separación y el aislamiento de células eucariotas, orgánulos y células bacterianas, como agente estabilizador y como medio de separación para el aislamiento de linfocitos.
  • Se utiliza en medios de cultivo definidos, hibridación de ácidos nucleicos, electroforesis y estudios inmunológicos.
  • Se utiliza para la centrifugación en gradiente en todos los tipos de rotores de centrífuga y para la separación en una unidad de gravedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 kg
Contenido y almacenamiento 4–30 °C
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento celular
Viscosidad 5 ηr a 20 °C: 10 % (p/v); 20 ηr a 20 °C: 20 % (p/v); 60 ηr a 20 °C: 30 % (p/v); 180 ηr a 20 °C: 40 % (p/v); 600 ηr a 20 °C: 50 % (p/v)
Nivel de endotoxinas 0,12 EU/mg
Color Blanco
Tipo de producto Medios de centrifugación
dimDensity 1.2 g/mL
Formulario Polvo