missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fibulin-1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | Fibulin-1 |
|---|---|
| Concentración | 0.24 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16859964
|
Proteintech
20425-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16849964
|
Proteintech
20425-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Fibulin-1 is a modular glycoprotein component of the elastic extracellular matrix fibers, basement membranes and blood. Fibulin-1 self associates as well as binds to calcium, fibronectin, laminin, nidogen and fibrinogen. These interactions, individually or in combination, may account for the observed association of Fibulin-1 with basement membranes, connective tissue, elastic fibers and fibrin clots. Fibulin-1 expression is stimulated by estrogen in ovarian cancer cell lines and has been suggested as both an agent of metastasis in ovarian cancer cells and an indicator for predicting cancer risk or aggressiveness in ovarian carcinomas. Other studies point to the inhibition of cancer cell motility with increasing exposure to Fibulin-1. The exact function of Fibulin-1 in the cell is unknown.Especificaciones
| Fibulin-1 | |
| Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| P23142, Q08879 | |
| 14114, 2192, 315191 | |
| Fibulin-1 Fusion Protein Ag14249 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| FBLN1 |
| 0.24 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| FBLN, FBLN1, FIBL 1, Fibulin-1 | |
| Fbln1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto