missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fibronectin Antibody (HFN7.1), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18734420 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18734420 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18734420

Marca: Novus Biologicals NBP234633MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Fibronectin Monoclonal antibody specifically detects Fibronectin in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antígeno Fibronectin
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon HFN7.1
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CIG, ED-B, fibronectin 1, FINC, FN, FN1, FNZ, GFND, GFND2, LETS, MSF, SMDCF
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human fibronectin Purified from serum by affinity chromatography on gelatin-sepharose (Uniprot: P02751)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2335
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.