Learn More
Fibroblasts Antibody (TE-7), Novus Biologicals™
Código de producto. 18632699 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
18632699 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 18632699
Marca: Novus Biologicals NBP250082
Mouse Monoclonal Antibody
Fibroblasts Monoclonal antibody specifically detects Fibroblasts in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Fibroblasts
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TE-7
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS with 1 mg/mL BSA
Alias de gen fibro-blasts
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Whole human thymic stoma cells (Haynes, B.F., et al. (1984). J. Exp. Med. 159(4):1149-1168).
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1