Learn More
Thermo Scientific™ Fibroblast Growth Factor 18, rat
Código de producto. 15448739
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
5 microgramos
Código de producto. 15448739
Marca: Thermo Scientific™ J67429.Y&
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso molecular 21 kd
Cantidad 5 μg
Envase Plastic Bottle
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Formulario Lyophilized