missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Antibody (FAP/4853), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18651679 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18651679 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18651679

Marca: Novus Biologicals NBP314220PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Monoclonal antibody specifically detects Fibroblast Activation Protein alpha/FAP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fibroblast Activation Protein alpha/FAP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon FAP/4853
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen 170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase, DKFZp686G13158, DPPIV, EC 3.4.21.-, FAPA, Fibroblast activation protein alpha, fibroblast activation protein, alpha, Integral membrane serine protease, seprase, vibronectin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 1-200) of human Fibroblast Activation Protein alpha/FAP protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q12884)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Protein Phosphatase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2191
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.