missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Antibody (427819), HRP, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Monoclonal antibody specifically detects Fibroblast Activation Protein alpha/FAP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Fibroblast Activation Protein alpha/FAP |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 427819 |
| Conjugado | HRP |
| Dilución | Flow Cytometry, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF-ready |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | 170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase, DKFZp686G13158, DPPIV, EC 3.4.21.-, FAPA, Fibroblast activation protein alpha, fibroblast activation protein, alpha, Integral membrane serine protease, seprase, vibronectin |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human Fibroblast Activation Protein alpha/FAP, Leu26-Asp760, Accession # Q12884 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?