missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fibrinopeptide A Antibody (49D2), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18773331 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18773331 0.2 mL 0.20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18773331 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10073043AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Fibrinopeptide A Monoclonal antibody specifically detects Fibrinopeptide A in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fibrinopeptide A
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 49D2
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Sandwich ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Fib2, fibrinogen alpha chain, fibrinogen, A alpha polypeptide, MGC119422, MGC119423, MGC119425
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with Fibrinopeptide A conjugated with a carrier protein.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2243
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.