Learn More
Fibrin beta-chain Antibody (59D8), Novus Biologicals™
Código de producto. 30279315 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.20 miligramo
30279315 0.2 mg 0.20 miligramo
1 options
Código de producto. 30279315
Marca: Novus Biologicals NBP343554
Mouse Monoclonal Antibody
Fibrin beta-chain Monoclonal antibody specifically detects Fibrin beta-chain in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Fibrin beta-chain
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 59D8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA
Formulación PBS
Alias de gen Beta-Fibrinogen, epididymis secretory sperm binding protein Li 78p, fibrinogen beta chain, fibrinogen, B beta polypeptide, HEL-S-78p
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The original antibody was generated by using a synthetic heptapeptide from the amino terminus of the beta chain in human fibrin as an immunogen. (Uniprot# P02675)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2244
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1