missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fibrillin 1 Antibody (FBN1/2191), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18592888 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 750
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18592888 0.1 mL, Alexa Fluor 750
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18592888 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321015AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Fibrillin 1 Monoclonal antibody specifically detects Fibrillin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fibrillin 1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon FBN1/2191
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Asprosin, FBN, fibrillin 1, fibrillin 1 (Marfan syndrome), fibrillin 15, fibrillin-1, MASS, MFS1, OCTD, SGS, SSKS, WMS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Fibrillin 1 fragment around aa 330-476 (Exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2200
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.