missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fibrillarin Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18091804 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18091804 0.025 mL 25 microlitros
18072676 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18091804 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2468810.025ML

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Chicken Polyclonal Antibody

Fibrillarin Polyclonal specifically detects Fibrillarin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Chicken, Equine samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fibrillarin
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000-1:5000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:2000-1:5000
Formulación PBS with 5mM Sodium Azide
N.º de referencia del gen P22087
Alias de gen EC 2.1.1,34-kD nucleolar scleroderma antigen, EC 2.1.1.-, EC 2.1.1.37, FIB, FIB1,34 kDa nucleolar scleroderma antigen, fibrillarin, FLRNrRNA 2'-O-methyltransferase fibrillarin, RNA, U3 small nucleolar interacting protein 1, RNU3IP1
Símbolos de los genes FBL
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno Full length human Fibrillarin expressed in and purified from E.Coli. [UniProt# P22087]
Peso molecular del antígeno 34.5 kDa
Método de purificación IgY purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Neuroscience, Nuclear Envelope Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2091
Especies diana Human, Mouse, Bovine, Chicken, Equine, Rat, Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgY
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.