missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Fibrillarin Polyclonal antibody specifically detects Fibrillarin in Human, Mouse, Rat, Canine, Equine samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Fibrillarin |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:2000-1:5000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:2000-1:5000 |
| Formulación | Supplied as an aliquot of IgY preparation with 5mM Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P22087 |
| Alias de gen | EC 2.1.1,34-kD nucleolar scleroderma antigen, EC 2.1.1.-, EC 2.1.1.37, FIB, FIB1,34 kDa nucleolar scleroderma antigen, fibrillarin, FLRNrRNA 2'-O-methyltransferase fibrillarin, RNA, U3 small nucleolar interacting protein 1, RNU3IP1 |
| Símbolos de los genes | FBL |
| Especie del huésped | Chicken |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?