Learn More
FIBCD1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | FIBCD1 |
---|---|
Concentración | 0.73 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16823675
|
Proteintech
25125-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16813675
|
Proteintech
25125-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
FIBCD1 is a single-pass membrane protein. It contains 1 fibrinogen C-terminal domain. The exact function of FIBCD1 remains unknown.Especificaciones
FIBCD1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q8N539 | |
84929 | |
FIBCD1 Fusion Protein Ag18355 | |
Primary | |
-20°C | |
FIBCD1 |
0.73 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
FIBCD1 | |
FIBCD1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |