missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FHOD1, p Thr1141 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18683584 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18683584 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18683584 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP323343

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FHOD1 Polyclonal antibody specifically detects FHOD1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FHOD1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000
Formulación PBS, 1 mg/ml BSA and 50% glycerol
Alias de gen FH1/FH2 domain-containing protein 1, FHOS1, FHOSFormin homolog overexpressed in spleen 1, formin homology 2 domain containing 1, Formin homology 2 domain-containing protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Phospho-FHOD1 (Thr-1141) synthetic peptide (coupled to KLH) corresponding to amino acid residues surrounding Thr-1141 in human FHOD1. This peptide sequence is highly conserved in rat and mouse FHOD1, and is well conserved in FHOD3 (Thr-1399). [UniProt# Q9Y613]
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29109
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.