Descripción
FGFR4 Monoclonal antibody specifically detects FGFR4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | FGFR4 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | U3-1784 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| N.º de referencia del gen | P22455 |
| Alias de gen | CD334, CD334 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, FGFR-4, fibroblast growth factor receptor 4, JTK2hydroxyaryl-protein kinase, MGC20292, protein-tyrosine kinase, TKF, tyrosine kinase related to fibroblast growth factor receptor, tyrosylprotein kinase |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | FGFR4/ CD334 |
| Mostrar más |