Learn More
FGFR4 Antibody (U3-1784), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30145285 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30145285 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30145285
Marca: Novus Biologicals NBP328842CL1
Human Monoclonal Antibody
FGFR4 Monoclonal antibody specifically detects FGFR4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FGFR4
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon U3-1784
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD334, CD334 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, FGFR-4, fibroblast growth factor receptor 4, JTK2hydroxyaryl-protein kinase, MGC20292, protein-tyrosine kinase, TKF, tyrosine kinase related to fibroblast growth factor receptor, tyrosylprotein kinase
Especie del huésped Human
Inmunógeno FGFR4/ CD334
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2264
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1