Descripción
FGFR3 Polyclonal specifically detects FGFR3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | FGFR3 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 - 2 μg/mL, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | EC 2.7.10, fibroblast growth factor receptor 3, HSFGFR3EX, JTK4thanatophoric dwarfism |
| Símbolos de los genes | FGFR3 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |