missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FGFR3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18647646 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18647646 0.025 mg 0.03 miligramo
18098583 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18647646 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2412270.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FGFR3 Polyclonal specifically detects FGFR3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FGFR3
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 - 2 μg/mL, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen EC 2.7.10, fibroblast growth factor receptor 3, HSFGFR3EX, JTK4thanatophoric dwarfism
Símbolos de los genes FGFR3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the carboxy terminus of human FGFR3. The immunogen is located within amino acids 630 - 680 of FGFR3. Amino Acid Squence: RDVHNLDYYKKTTNGRLPV
Peso molecular del antígeno 92, 98 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2261
Especificidad de la prueba At least three isoforms of FGFR3 are known to exist; this antibody will detect all three.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.