Learn More
FGFR3 Antibody (1E3F9) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18698846 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
18698846 0.025 mg 0.03 miligramo
18266580 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Código de producto. 18698846
Marca: Novus Biologicals NBP2524690.025mg
Mouse Monoclonal Antibody
FGFR3 Monoclonal specifically detects FGFR3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FGFR3
Aplicaciones Western Blot, ELISA, CyTOF, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1E3F9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 2.7.10, fibroblast growth factor receptor 3, HSFGFR3EX, JTK4thanatophoric dwarfism
Símbolos de los genes FGFR3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human FGFR3 (AA: 529-694) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 87.7 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2261
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a