missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FGFR2 Antibody (98725), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30149248 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30149248 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30149248 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB684CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FGFR2 Monoclonal antibody specifically detects FGFR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,Neutralization,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FGFR2
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Neutralization, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 98725
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen BBDS, BEK, BFR-1, CD332, CD332 antigen, CEK3, CFD1, craniofacial dysostosis 1, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, ECT1, fibroblast growth factor receptor 2, FLJ98662, Jackson-Weiss syndrome, JWS, Keratinocyte growth factor receptorreceptor like 14, KGFR, K-sam, KSAM, soluble FGFR4 variant 4, TK14, TK25
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human FGF R2 isoforms and Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human FGF R2 isoforms
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2263
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.