Learn More
FGF basic/FGF2/bFGF Antibody (S03-9C3), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200072101 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18645574 100 μg 100 microlitros
18630994 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18645574
Marca: Novus Biologicals NBP320011100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
FGF basic/FGF2/bFGF Monoclonal antibody specifically detects FGF basic/FGF2/bFGF in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FGF basic/FGF2/bFGF
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S03-9C3
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen Basic fibroblast growth factor, basic fibroblast growth factor bFGF, bFGF, FGFBprostatropin, fibroblast growth factor 2 (basic), HBGF-2, heparin-binding growth factor 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein of human FGF basic/FGF2/bFGF (Uniprot # P09038)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Biologically Active Proteins, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2247
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG