missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FGF basic/FGF2/bFGF Antibody (FB-8), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18200005 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18200005 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18200005 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB6001128B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FGF basic/FGF2/bFGF Monoclonal specifically detects FGF basic/FGF2/bFGF in Human, Bovine samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FGF basic/FGF2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon FB-8
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Basic fibroblast growth factor, basic fibroblast growth factor bFGF, bFGF, FGFBprostatropin, fibroblast growth factor 2 (basic), HBGF-2, heparin-binding growth factor 2
Símbolos de los genes FGF2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full length protein (Human).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Biologically Active Proteins, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2247
Especificidad de la prueba Does not cross-react with human fibroblast growth factor - acidic (aFGF).
Especies diana Human, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.