missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FGF acidic/FGF1 Antibody (OTI4D2), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18190263 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18190263 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18190263

Marca: Novus Biologicals NBP270717G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FGF acidic/FGF1 Monoclonal specifically detects FGF acidic/FGF1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FGF acidic/FGF1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4D2
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen AFGF, alpha, ECGF, ECGFB, ECGF-betaAcidic fibroblast growth factor, endothelial cell growth factor, beta, FGFABeta-endothelial cell growth factor, FGF-alpha, fibroblast growth factor 1 (acidic), GLIO703, HBGF1, HBGF-1, heparin-binding growth factor 1
Símbolos de los genes FGF1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 16-155 of human FGF acidic/FGF1 (NP_000791) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Angiogenesis, Biologically Active Proteins, Cancer, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2246.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.