Learn More
FGF-8 Antibody (2A11), Novus Biologicals™
Código de producto. 18385448 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18385448 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18385448 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00002253M05
Mouse Monoclonal Antibody
FGF-8 Monoclonal antibody specifically detects FGF-8 in Human samples. It is validated for ELISA, Proximity Ligation Assay, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FGF-8
Aplicaciones ELISA, Proximity Ligation Assay, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2A11
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_149354
Alias de gen AIGFKAL6, Androgen-induced growth factor, FGF-8, fibroblast growth factor 8, fibroblast growth factor 8 (androgen-induced), HBGF-8, Heparin-binding growth factor 8, MGC149376
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno FGF8 (NP_149354, 65 a.a. ~ 133 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. SRRLIRTYQLYSRTSGKHVQVLANKRINAMAEDGDPFAKLIVETDTFGSR VRVRGAETGLYICMNKKGK
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2253
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ