Learn More
FGF-8 Antibody (2A10), Novus Biologicals™
Código de producto. 18395458 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18395458 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18395458
Marca: Novus Biologicals H00002253M01
Mouse Monoclonal Antibody
FGF-8 Monoclonal antibody specifically detects FGF-8 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FGF-8
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2A10
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Sandwich ELISA
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_149354
Alias de gen AIGFKAL6, Androgen-induced growth factor, FGF-8, fibroblast growth factor 8, fibroblast growth factor 8 (androgen-induced), HBGF-8, Heparin-binding growth factor 8, MGC149376
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno FGF8 (NP_149354, 65 a.a. ~ 133 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. SRRLIRTYQLYSRTSGKHVQVLANKRINAMAEDGDPFAKLIVETDTFGSRVRVRGAETGLYICMNKKGK
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2253
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ