missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FGF-8 Antibody (001), DyLight 550 , Novus Biologicals™

Código de producto. 18590650 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18590650 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18590650 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290327R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

FGF-8 Monoclonal antibody specifically detects FGF-8 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FGF-8
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 001
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AIGFKAL6, Androgen-induced growth factor, FGF-8, fibroblast growth factor 8, fibroblast growth factor 8 (androgen-induced), HBGF-8, Heparin-binding growth factor 8, MGC149376
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human FGF-8 (NP_149355.1; Gln23-Arg204).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2253
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.