missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FGF-23 Antibody (FGF23/638), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18141495 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18141495 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18141495 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP234617UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FGF-23 Monoclonal specifically detects FGF-23 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FGF-23
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon FGF23/638
Conjugado DyLight 350
Dilución ELISA
Alias de gen ADHR, FGF-23, fibroblast growth factor 23, HPDR2, HYPF, Phosphatonin, PHPTC, tumor-derived hypophosphatemia inducing factor, Tumor-derived hypophosphatemia-inducing factor
Símbolos de los genes FGF23
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human FGF-23 protein (Uniprot: Q9GZV9)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8074
Especificidad de la prueba Fibroblast growth factor-1 (FGF-1), also designated acidic FGF, and fibroblast growth factor-2 (FGF-2), also designated basic FGF, are members of a family of growth factors that stimulate proliferation of cells of mesenchymal, epithelial and neuroectodermal origin. Additional members of the FGF family include the oncogenes FGF-3 (Int2) and FGF-4 (hst/Kaposi), FGF-5, FGF-6, FGF-7 (KGF), FGF-8 (AIGF), FGF-9 (GAF) and FGF-10 through FGF-23. Members of the FGF family share 30-55% amino acid sequence identity and similar gene structure, and are capable of transforming cultured cells when overexpressed in trans- fected cells. Cellular receptors for FGFs are members of a second multigene family, including four tyrosine kinases designated Flg (FGFR-1), Bek (FGFR-L), TKF and FGFR-3.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.