missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FGF-23 Antibody (FGF23/638), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18129072 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18129072 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18129072

Marca: Novus Biologicals NBP234617AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FGF-23 Monoclonal specifically detects FGF-23 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FGF-23
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon FGF23/638
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución ELISA
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen ADHR, FGF-23, fibroblast growth factor 23, HPDR2, HYPF, Phosphatonin, PHPTC, tumor-derived hypophosphatemia inducing factor, Tumor-derived hypophosphatemia-inducing factor
Símbolos de los genes FGF23
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human FGF-23 protein (Uniprot: Q9GZV9)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8074
Especificidad de la prueba Fibroblast growth factor-1 (FGF-1), also designated acidic FGF, and fibroblast growth factor-2 (FGF-2), also designated basic FGF, are members of a family of growth factors that stimulate proliferation of cells of mesenchymal, epithelial and neuroectodermal origin. Additional members of the FGF family include the oncogenes FGF-3 (Int2) and FGF-4 (hst/Kaposi), FGF-5, FGF-6, FGF-7 (KGF), FGF-8 (AIGF), FGF-9 (GAF) and FGF-10 through FGF-23. Members of the FGF family share 30-55% amino acid sequence identity and similar gene structure, and are capable of transforming cultured cells when overexpressed in trans- fected cells. Cellular receptors for FGFs are members of a second multigene family, including four tyrosine kinases designated Flg (FGFR-1), Bek (FGFR-L), TKF and FGFR-3.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.