missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FGF-23 Antibody (FGF23/4163), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583950 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18583950 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18583950 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308329JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FGF-23 Monoclonal antibody specifically detects FGF-23 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FGF-23
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon FGF23/4163
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ADHR, FGF-23, fibroblast growth factor 23, HPDR2, HYPF, Phosphatonin, PHPTC, tumor-derived hypophosphatemia inducing factor, Tumor-derived hypophosphatemia-inducing factor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa25-251) of human FGF-23 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q9GZV9 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Biologically Active Proteins, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8074
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.