missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
FGF-11 Monoclonal antibody specifically detects FGF-11 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | FGF-11 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MM0282-6J20 |
| Conjugado | DyLight 594 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | FGF-11, FHF-3, FHF3Fibroblast growth factor homologous factor 3, fibroblast growth factor 11, FLJ16061, MGC102953, MGC45269 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human recombinant FGF-11 |
| Método de purificación | Protein G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?