Learn More
FGD6 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18681092 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18681092 100 μg 100 microlitros
18653035 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18681092
Marca: Novus Biologicals NBP298098100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
FGD6 Polyclonal antibody specifically detects FGD6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FGD6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen FYVE, RhoGEF and PH domain containing 6, RhoGEF and PH domain-containing protein 6, zinc finger FYVE domain-containing protein 24
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human FGD6 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55785
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG