Learn More
FGD6 Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Código de producto. 18624862 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18624862 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18624862 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298098F
Rabbit Polyclonal Antibody
FGD6 Polyclonal antibody specifically detects FGD6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FGD6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen FYVE, RhoGEF and PH domain containing 6, RhoGEF and PH domain-containing protein 6, zinc finger FYVE domain-containing protein 24
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human FGD6 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55785
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG