Learn More
New Source™ Mascarilla desechable FFP3
Descripción
- Capas exteriores de polipropileno
- Pliegue plano
- 16689272 incluye una válvula de exhalación para mayor comodidad
- 16679272 no incluye válvula
- Compatible con gafas; reduce el empañamiento gracias a su diseño contorneado
- La pieza ajustable de la nariz de espuma blanda garantiza un ajuste perfecto y aumenta la comodidad del usuario
- La junta evita que la capa se abra por los bordes
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE, EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D |
| Color | Blanco |
| Design Type | Pliegue plano |
| Desechables | Sí |
| Material | Algodón antibacteriano, tela sin tejer |
| Tipo de producto | Respirador para partículas con doble banda para la cabeza |
| Tamaño | Universal |
| Con válvula de exhalación | No |
| Eficacia de filtro | FFP3 NR D |
| Para utilizar con (aplicación) | Protección contra polvos y vapores en una amplia variedad de aplicaciones industriales y en otros entornos peligrosos |
| Mostrar más |