Learn More
3M™ Mascarilla con válvula FFP2
Descripción
- Proporciona protección FFP2 (NPF 12) contra polvos y vapores peligrosos
- Mascarilla clásica con forma de copa
- La válvula Cool Flow™ 3M™ ayuda a reducir la acumulación de calor
- El diseño ligero de doble correa, la espuma de la nariz y el clip nasal proporcionan un ajuste cómodo y personalizado
- Cuenta con una carcasa interior duradera y resistente a los golpes
- Diseñado para funcionar bien con los productos de protección auditiva y visual 3M™
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE, EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP2 NR D |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Respirador |
| Forma | Copa |