Learn More
Coverguard™ Media máscara FFP2 NR D SL con válvula de exhalación
Descripción
- Categoría FFP2 NR D EPI III
- El diseño preformado se adapta a gafas
- La forma ergonómica ofrece un ajuste óptimo
- La válvula de exhalación reduce la resistencia respiratoria
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Cat. de EPI según CE III, FFP2 NR D, EN 149:2001 + A1:2009 |
| Descripción | Máscara de concha preformada FFP2 con válvula |
| Desechables | Sí |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Resistente a | Aerosoles y polvos de baja toxicidad |
| Esterilidad | No estéril |