Learn More
Coverguard™ Máscara facial FFP2 NR D
Descripción
- EPI Cat. III FFP2 NR D
- Desechables
- Medios de filtro electrostáticos
- Banda elástica deslizante para un mejor ajuste
- Polipropileno no tejido sin látex
- Pinza nasal ajustable
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EPI Categoría CE III FFP2 NR D, EN 149:2001 + A1:2009 |
| Descripción | Máscara de concha desechable FFP2, contorno exterior soldado |
| Desechables | Sí |
| Con válvula de exhalación | No |
| Para utilizar con (equipo) | Industrias químicas y farmacéuticas, Industrias ligeras, industrias pesadas y de procesamiento, acabados de construcción, industria de la construcción, infraestructura |
| Tipo de pieza nasal | Pinza de nariz ajustable con almohadilla de espuma de poliuretano |
| Resistente a | Aerosoles sólidos y líquidos no tóxicos |
| Esterilidad | No estéril |
| Modelo | Máscara de concha |