Learn More
New Source™ Mascarilla desechable FFP2
Código de producto. 16669272
Change view
Click to view available options
Con válvula de exhalación:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
Código de producto. Con válvula de exhalación unitSize
16669272 Sí paquete de 10
16635042 No paquete de 20
2 options
Código de producto. 16669272
Marca: New Source™ HY8622
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mascarilla FFP2 desechable para protección contra la inhalación de gotas y partículas. Disponible con o sin válvula de exhalación.
  • Capas exteriores de polipropileno
  • Forma de taza
  • 16669272 incluye una válvula de exhalación para mayor comodidad
  • 16635042 no incluye válvula
  • Compatible con gafas; reduce el empañamiento gracias a su diseño contorneado
  • La pieza ajustable de la nariz de espuma blanda garantiza un ajuste perfecto y aumenta la comodidad del usuario
  • La junta evita que la capa se abra por los bordes
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE, EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Color Blanco
Design Type Copa/moldeado
Desechables Sí
Material Algodón antibacteriano, tela sin tejer
Tipo de producto Respirador para partículas con doble banda para la cabeza
Tamaño Universal
Con válvula de exhalación Sí
Eficacia de filtro FFP2 NR D
Para utilizar con (aplicación) Protección contra polvos y vapores en una amplia variedad de aplicaciones industriales y en otros entornos peligrosos
Sin látex Sí