Learn More
Fetuin A/AHSG Antibody (SR2026), Novus Biologicals™
Código de producto. 18624065 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18624065 100 μg 100 microlitros
18681515 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18624065 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP322369100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
Fetuin A/AHSG Monoclonal antibody specifically detects Fetuin A/AHSG in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Fetuin A/AHSG
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon SR2026
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1:50
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen A2HS, AHS, alpha-2-HS-glycoprotein, alpha-2-Z-globulin, Ba-alpha-2-glycoprotein, FETUAba-alpha-2-glycoprotein, fetuin-A, HSGA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Fetuin A/AHSG (Uniprot #: P02765)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 197
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG