missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fes Antibody (S02-2F6), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200071513 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18620014 100 μg 100 microlitros
18649683 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18620014

Marca: Novus Biologicals NBP319633100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Fes Monoclonal antibody specifically detects Fes in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fes
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S02-2F6
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, feline sarcoma oncogene, feline sarcoma virus, Proto-oncogene c-Fes, Proto-oncogene c-Fps, proto-oncogene tyrosine-protein kinase Fes/Fps, tyrosine-protein kinase Fes/Fps
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human Fes (Uniprot # P07332)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2242
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.