missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ferritin Mouse anti-Human, Clone: FTH/2081, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
492.45€
Especificaciones
| Antígeno | Ferritin |
|---|---|
| Clon | FTH/2081 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Dilución | Western Blot 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 0.1-0.2 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18659248
|
Novus Biologicals
NBP3-07795-100ug |
100 μg |
521.00€ 492.45€ / 100 microgramos Ahorro 28.55€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Ferritin Monoclonal specifically detects Ferritin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| Ferritin | |
| 0.2 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cancer, Cellular Markers, Lipid and Metabolism | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 2495 | |
| IgG2c κ | |
| Protein A or G purified |
| FTH/2081 | |
| Western Blot 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 0.1-0.2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| apoferritin, Cell proliferation-inducing gene 15 protein, Ferritin H subunit, ferritin heavy chain, ferritin, heavy polypeptide 1, FHC, FTHEC 1.16.3.1, FTHL6MGC104426, PIG15, placenta immunoregulatory factor, PLIF, proliferation-inducing protein 15 | |
| Recombinant human Ferritin protein fragment (around aa 58-180) (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto