Learn More
Ferritin Mouse anti-Human, Clone: FTH/2081, Novus Biologicals™
Código de producto. 18659248 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18659248 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18659248 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP307795100ug
Mouse Monoclonal Antibody
Ferritin Monoclonal specifically detects Ferritin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Ferritin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon FTH/2081
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 0.1-0.2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen apoferritin, Cell proliferation-inducing gene 15 protein, Ferritin H subunit, ferritin heavy chain, ferritin, heavy polypeptide 1, FHC, FTHEC 1.16.3.1, FTHL6MGC104426, PIG15, placenta immunoregulatory factor, PLIF, proliferation-inducing protein 15
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Ferritin protein fragment (around aa 58-180) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2495
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ