Learn More
Ferritin Mouse anti-Human, Clone: 321B-7 (05), Novus Biologicals™
Código de producto. 18514344 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18514344 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18514344
Marca: Novus Biologicals NB100625600.1mg
Mouse Monoclonal Antibody
Ferritin Monoclonal specifically detects Ferritin in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Ferritin
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 321B-7 (05)
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:100-1:2000
Formulación Phosphate Buffered Saline
N.º de referencia del gen P02794
Alias de gen apoferritin, Cell proliferation-inducing gene 15 protein, Ferritin H subunit, ferritin heavy chain, ferritin, heavy polypeptide 1, FHC, FTHEC 1.16.3.1, FTHL6MGC104426, PIG15, placenta immunoregulatory factor, PLIF, proliferation-inducing protein 15
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Ferritin from human liver.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2495
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1