Learn More
Ferritin, Light Chain Mouse, Clone: FTL/1388, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 554.40€
Especificaciones
| Antígeno | Ferritin, Light Chain |
|---|---|
| Clon | FTL/1388 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15980058
|
EnquireBio
2512-MSM3-P0 |
20 μg | |||||||
|
15990058
|
EnquireBio
2512-MSM3-P1 |
100 μg |
554.40€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| Ferritin, Light Chain | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 2512 | |
| Recombinant human FTL protein fragment (aa 38-165) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 19-25kDa |
| FTL/1388 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_000137 | |
| FTL | |
| IgG2a | |
| Protein A/G Purified | |
| Cytoplasmic | |
| HepG2, HeLa, HL-60 or 293T cells. Pancreas, Liver, Cerebellum or Testis. |