Learn More
Ferritin, Light Chain Mouse, Clone: FTL/1388, enQuireBio™
Código de producto. 15990058
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15990058 100 μg 100 microgramos
15980058 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 15990058
Marca: EnquireBio 2512MSM3P1
Mouse Monoclonal Antibody
Specifications
Antígeno Ferritin, Light Chain
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon FTL/1388
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N.º de referencia del gen NP_000137
Símbolos de los genes FTL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human FTL protein fragment (aa 38-165)
Peso molecular del antígeno 19-25kDa
Control positivo HepG2, HeLa, HL-60 or 293T cells. Pancreas, Liver, Cerebellum or Testis.
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2512
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2a