missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ferritin Light Chain Antibody (FTL/2338R), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18680608 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18680608 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18680608 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308620APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Ferritin Light Chain Monoclonal antibody specifically detects Ferritin Light Chain in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ferritin Light Chain
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon FTL/2338R
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen Ferritin L subunit, ferritin L-chain, ferritin light chain, ferritin light polypeptide-like 3, ferritin, light polypeptide, MGC71996, NBIA3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human Ferritin Light Chain protein fragment (around aa 38-165) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P02792)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2512
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.