missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ferritin Light Chain Antibody (FTL/1388), Novus Biologicals™

Código de producto. 18280290 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18280290 20 μg 20 microgramos
18278890 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18280290 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP25329620UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ferritin Light Chain Monoclonal specifically detects Ferritin Light Chain in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ferritin Light Chain
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), SDS-Page
Clasificación Monoclonal
Clon FTL/1388
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.1 - 0.2 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.1 - 0.2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 0.1 - 0.2 ug/ml, SDS-Page
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Ferritin L subunit, ferritin L-chain, ferritin light chain, ferritin light polypeptide-like 3, ferritin, light polypeptide, MGC71996, NBIA3
Símbolos de los genes FTL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human FTL protein fragment (aa 38-165) (exact sequence is proprietary)
Peso molecular del antígeno 22 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2512
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.