missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ferritin Heavy Chain Antibody (FTH/8700R), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18526547 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18526547 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18526547

Marca: Novus Biologicals NBP320850AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Ferritin Heavy Chain Monoclonal antibody specifically detects Ferritin Heavy Chain in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ferritin Heavy Chain
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon FTH/8700R
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen apoferritin, Cell proliferation-inducing gene 15 protein, Ferritin H subunit, ferritin heavy chain, ferritin, heavy polypeptide 1, FHC, FTHEC 1.16.3.1, FTHL6MGC104426, PIG15, placenta immunoregulatory factor, PLIF, proliferation-inducing protein 15
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human Ferritin Heavy Chain protein fragment (around aa 58-180) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2495
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.