missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ferritin Heavy Chain Antibody (962610), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18573559 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18573559 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18573559

Marca: Novus Biologicals MAB9354V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ferritin Heavy Chain Monoclonal antibody specifically detects Ferritin Heavy Chain in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ferritin Heavy Chain
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 962610
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen apoferritin, Cell proliferation-inducing gene 15 protein, Ferritin H subunit, ferritin heavy chain, ferritin, heavy polypeptide 1, FHC, FTHEC 1.16.3.1, FTHL6MGC104426, PIG15, placenta immunoregulatory factor, PLIF, proliferation-inducing protein 15
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The immunogen is raised against Ferritin Heavy Chain.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2495
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.