missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ferritin Heavy Chain Antibody (962610), Alexa Fluor™ 750, R&D Systems™

Código de producto. 18066804 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18066804 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18066804 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor MAB9354AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ferritin Heavy Chain Monoclonal specifically detects Ferritin Heavy Chain in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ferritin Heavy Chain
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 962610
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen apoferritin, Cell proliferation-inducing gene 15 protein, Ferritin H subunit, ferritin heavy chain, ferritin, heavy polypeptide 1, FHC, FTHEC 1.16.3.1, FTHL6MGC104426, PIG15, placenta immunoregulatory factor, PLIF, proliferation-inducing protein 15
Símbolos de los genes FTH1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The immunogen is raised against Ferritin Heavy Chain.
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2495
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.